4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 38 EUR
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₇Br
Kookpunt: 152 °C/2mmHg
Smeltpunt: 140…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321141
CAS nummer: 162258-89-1