2,6-Dibromonaphthalene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 26.3 EUR
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂
Smeltpunt: 158…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01026462
CAS nummer: 13720-06-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III