4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 22 EUR
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Smeltpunt: 232…234 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318965
CAS nummer: 89694-47-3