2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 139 EUR
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205142
CAS nummer: 175278-27-0