7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 121 EUR
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834585
CAS nummer: 90993-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III