4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 161 EUR
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Smeltpunt: 143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052919
CAS nummer: 77811-44-0