(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 38 EUR
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₃NO
Kookpunt: 61…62 °C/40mmHg
Dichtheid: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010408
CAS nummer: 63126-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III