3-Chloro-5-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46150-100MG OR46150-1G OR46150-250MG
APOSOR46150-100MGEA 83.3 EUR
APOSOR46150-100MG APOSOR46150-1G APOSOR46150-250MG
3-Chloro-5-iodopyridine
3-Chloro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235133
CAS nummer: 77332-90-2