ω,3-Dibromoacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
OR46152-25G OR46152-1G OR46152-5G
APOSOR46152-25GEA 0 EUR
APOSOR46152-25G APOSOR46152-1G APOSOR46152-5G
ω,3-Dibromoacetophenone 95%
ω,3-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082698
CAS nummer: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II