4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46201-10G OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-10GEA 0 EUR
APOSOR46201-10G APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₉BrO₂S
Smeltpunt: 82…86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00185849
CAS nummer: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III