6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 22 EUR
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Smeltpunt: 115…116 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11036206
CAS nummer: 73895-98-4