4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 476 EUR
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Smeltpunt: 148…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09263478
CAS nummer: 215364-85-5