1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 150 EUR
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Formule: C₂₇H₃₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684545
CAS nummer: 250285-32-6