2-Aminopyridin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46212-25G OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA 78.9 EUR
APOSOR46212-25G APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Formule: C₅H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114161
CAS nummer: 33631-05-9