4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 33.7 EUR
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 272…274 °C
Smeltpunt: 32…34 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004655
CAS nummer: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8