(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46214-100G OR46214-25G OR46214-5G
APOSOR46214-100GEA 882 EUR
APOSOR46214-100G APOSOR46214-25G APOSOR46214-5G
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClN
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100854
CAS nummer: 10305-73-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III