5-Bromo-2-iodoanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
OR46223-1G OR46223-25G OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA 35.1 EUR
APOSOR46223-1G APOSOR46223-25G APOSOR46223-5G
5-Bromo-2-iodoanisole 97%
5-Bromo-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847482
CAS nummer: 791642-68-7