3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 29.2 EUR
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 168…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051808
CAS nummer: 272-97-9