1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 109 EUR
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉BrO₂
Smeltpunt: 62…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200685
CAS nummer: 20469-65-2