Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
OR46230-100G OR46230-25G OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA 73 EUR
APOSOR46230-100G APOSOR46230-25G APOSOR46230-500G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 116…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002276
CAS nummer: 2150-47-2