2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46232-1G OR46232-5G OR46232-250MG
APOSOR46232-1GEA 24.6 EUR
APOSOR46232-1G APOSOR46232-5G APOSOR46232-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Formule: C₅H₃Cl₂N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658133
CAS nummer: 1240390-28-6