Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46250-1G OR46250-5G
APOSOR46250-1GEA 87.6 EUR
APOSOR46250-1G APOSOR46250-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Formule: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013122
CAS nummer: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III