2,6-Diethynylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46259-1G OR46259-5G OR46259-10G
APOSOR46259-1GEA 81.8 EUR
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Formule: C₉H₅N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09039127
CAS nummer: 75867-46-8