(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4626-10G OR4626-25G OR4626-5G
APOSOR4626-10GEA 154 EUR
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G APOSOR4626-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₁₁NO
Kookpunt: 103…106 °C/35mmHg
Dichtheid: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788747
CAS nummer: 104641-60-3