(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 74.6 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 160…164 °C
Dichtheid: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00191348
CAS nummer: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II