(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4630-5G OR4630-1G
APOSOR4630-5GEA 336 EUR
APOSOR4630-5G APOSOR4630-1G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 166 °C
Dichtheid: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191347
CAS nummer: 132958-72-6
UN: 2734
ADR: 8+3,II