(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 22 EUR
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 216…217 °C
Dichtheid: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419271
CAS nummer: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III