(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4635-25G OR4635-5G
APOSOR4635-25GEA 71.6 EUR
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 243…244 °C
Dichtheid: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419272
CAS nummer: 147081-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III