(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 89.2 EUR
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143194
CAS nummer: 122536-76-9