6-Methoxy-2-tetralone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 184 EUR
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Methoxy-2-tetralone
6-Methoxy-2-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Kookpunt: 114…116 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 30…37 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001729
CAS nummer: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9