4-Perhydroazepinone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 22 EUR
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO
Smeltpunt: 176…181 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183487
CAS nummer: 50492-22-3