2,5-Diethoxythiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4650-100G OR4650-25G OR4650-5G
APOSOR4650-100GEA 750 EUR
APOSOR4650-100G APOSOR4650-25G APOSOR4650-5G
2,5-Diethoxythiophenol
2,5-Diethoxythiophenol
Formule: C₁₀H₁₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 29236-93-9