Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Furandimethanol, 5-(Hydroxymethyl)furfuryl Alcohol
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 90.6 EUR
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128.13 g/mol
Kookpunt: 95…120 °C/0.4mmHg
Smeltpunt: 74…77 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003253
CAS nummer: 1883-75-6