Diphenyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 22 EUR
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Diphenyl ether
Diphenyl ether
Formule: C₁₂H₁₀O
Kookpunt: 258…260 °C
Smeltpunt: 25…27 °C
Dichtheid: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003034
CAS nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III