Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 98.5 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659999
CAS nummer: 915107-31-2