1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46516-10G OR46516-25G OR46516-5G
APOSOR46516-10GEA 60 EUR
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G APOSOR46516-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formule: C₈H₈Br₂
Smeltpunt: 71…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154984
CAS nummer: 615-87-2