3-Bromothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 162 EUR
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203.1 g/mol
Kookpunt: 124…125 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041395
CAS nummer: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9 III