Methyl-2,5-dichloronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46527-1G OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA 29.2 EUR
APOSOR46527-1G APOSOR46527-500MG
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844857
CAS nummer: 67754-03-4