Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46530-1G OR46530-5G OR46530-25G
APOSOR46530-1GEA 23.4 EUR
APOSOR46530-1G APOSOR46530-5G APOSOR46530-25G
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173929
CAS nummer: 42521-10-8