5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 176 EUR
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₁₀H₅BrCl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13151897
CAS nummer: 146533-41-7