5-Amino-2-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 23.4 EUR
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Kookpunt: 85…90 °C/1mmHg
Smeltpunt: 29…31 °C
Dichtheid: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006264
CAS nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8