2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 73 EUR
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Smeltpunt: 70…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038675
CAS nummer: 111721-74-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable