Malonyl dichloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46548-10G OR46548-25G OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA 0 EUR
APOSOR46548-10G APOSOR46548-25G APOSOR46548-100G
Malonyl dichloride
Malonyl dichloride
Formule: C₃H₂Cl₂O₂
Kookpunt: 53…55 °C/19mmHg
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000735
CAS nummer: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II