tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 29.4 EUR
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₄BrNO₂
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02683428
CAS nummer: 39684-80-5