Isopropoxyacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46564-1G OR46564-250MG OR46564-5G
APOSOR46564-1GEA 80.4 EUR
APOSOR46564-1G APOSOR46564-250MG APOSOR46564-5G
Isopropoxyacetic acid 98%
Isopropoxyacetic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09055367
CAS nummer: 33445-07-7