Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 109 EUR
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formule: C₈H₁₂Cl₂Pd
MW: 285.50 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012412
CAS nummer: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8