[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46570-5G OR46570-1G
APOSOR46570-5GEA 217 EUR
APOSOR46570-5G APOSOR46570-1G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015702
CAS nummer: 19978-61-1