(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 68.7 EUR
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142339
CAS nummer: 17299-07-9