4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46580-10G OR46580-1G OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA 68.8 EUR
APOSOR46580-10G APOSOR46580-1G APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Smeltpunt: 125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039754
CAS nummer: 97-07-4