Bis(2-aminophenyl)sulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4660-25G OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA 111 EUR
APOSOR4660-25G APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Formule: C₁₂H₁₂N₂S
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094662
CAS nummer: 5873-51-8